Stampa…
Pompe da vuoto a membrana, LABOPORT®, N 840, N 842
Fornitore: KNF
N840.3FT.18 N842.3FT.18 057634/045052
189-0017EA 2420 EUR
189-0017 181-3336 181-3920
Pompe da vuoto a membrana, LABOPORT®, N 840, N 842
Pompe Pompe da vuoto a membrana
Pompe a membrana a singola o doppia testata, funzionanti a secco, per applicazioni versatili in laboratorio. Per trasportare, generare il vuoto e comprimere aria gas e vapori senza contaminazioni di olio.
  • Convogliamento al 100% privo di olio e di conseguenza convogliamento, evacuazione e condensazione puri
  • Elevata tollerabilità ai vapori ed alla condensa
  • Con resistenza chimica, adatte per gas e vapori altamente aggressivi o corrosivi
  • Esenti da manutenzione, ecologiche
Application: Fluid aspiration, degassing, gel drying, rotary evaporation, centrifugal concentration, distillation.
Con membrane brevettate e a struttura differenziata e, quindi, con dimensioni della pompa ridotte e vita operativa delle membrane incrementata. I fluidi aspirati vengono a contatto esclusivamente con materie plastiche fluorurate resistenti agli agenti chimici.
Informazioni per l'ordine: la fornitura comprende la pompa a membrana completa di interruttore termico, fusibile di rete, cavo di collegamento e raccordi tubi in PTFE per tubi con diametro interno di 10 mm.