Stampa…
Carte indicatrici di pH, Duo, Rota
Fornitore: VWR Chemicals
85403.600EA 63.4 EUR
85403.600 85404.600 85405.600 85406.600 85407.600 85408.600
Carte indicatrici di pH, Duo, Rota
Cartine reattive Strisce indicatrici pH
Carte indicatrici Duo con due colori diversi per ciascun valore pH.
  • Facili da utilizzare per letture qualitativamente accurate
  • Realizzate in carta di alta qualità per offrire una buona corrispondenza cromatica della carta rispetto alla scala
  • Carte indicatrici a range limitato con intervalli di graduazione di 0,3 unità pH sulla scala colorimetrica
  • Carte indicatrici a range ampio con intervalli di graduazione di max. 1 unità pH sulla scala colorimetrica
Informazioni per l'ordine: fornite in rotoli di plastica per la massima protezione e stabilità a lungo termine. Rotolo lungo 5 m, larghezza: 10 mm