Stampa…
Centrifughe da banco, ventilate/refrigerate, UNIVERSAL 320 / 320 R
Fornitore: Hettich
1401 1406
521-0903EA 3750 EUR
521-0903 521-0904
Centrifughe da banco, ventilate/refrigerate, UNIVERSAL 320 / 320 R
Centrifughe Centrifughe da banco
Centrifughe con prestazioni eccellenti e una gamma completa di accessori che consentono di eseguire qualsiasi attività di centrifugazione.
  • Centrifuga facile da utilizzare con chiusura motorizzata del coperchio, tastierino a membrana che consente un inserimento rapido dei dati, possibilità di memorizzazione di 10 programmi, rotori facilmente intercambiabili
  • Struttura e coperchio in metallo, camera di centrifugazione in acciaio inox, vetro spia nel coperchio
  • Funzioni di sicurezza: fissaggio e blocco del coperchio durante il funzionamento del rotore, rilascio di emergenza del blocco del coperchio, protezione gocciolamento coperchio, protezione da surriscaldamento del motore, protezione da surriscaldamento della camera (UNIVERSAL 320 R), spegnimento in caso di sbilanciamento, riconoscimento automatico del rotore
Informazioni per l'ordine: Rotori e adattatori disponibili separatamente.