Stampa…
Reattivo di Nessler, in pastiglie
Fornitore: Lovibond
Synonyms: Potassium mercuric Iodide, Potassium tetraiodomercurate, Nota 1, Mercury (II) potassium iodide, Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
511261BT 511231BT 511230BT 511251BT 511250BT
LOVI511261BTEA 152 EUR
LOVI511261BT LOVI511231BT LOVI511230BT LOVI511251BT LOVI511250BT
Reattivo di Nessler, in pastiglie
Reattivo di Nessler
MDL Number: MFCD00049656
CAS Number: 7783-33-7