Stampa…
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 91, Whatman™
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
1091-110 1091-125 1091-150 1091-185 1091-190 1091-240 1091-930 1091-165 1091-935
512-0386EA 516 EUR
512-0386 512-0387 512-0388 512-0389 512-0613 516-0604 512-0648 512-0612 512-0614
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 91, Whatman™
Filtri Carta da filtro Carta da filtro per analisi qualitative
Filtro con superficie crespata per analisi quotidiane meno critiche. Ampiamente utilizzato per analizzare il saccarosio nello zucchero di canna e in laboratori farmaceutici per procedure di filtrazione quotidiane.
Queste carte da filtro estremamente resistenti sono caratterizzate da un'elevata resistenza al bagnato ottenuta dall'aggiunta di una quantità ridotta di resina chimicamente stabile. Durante le normali applicazioni qualitative, le impurità non entrano nel prodotto filtrato. La resina contiene comunque azoto, quindi i filtri di questo grado non possono essere utilizzati per le stime con metodo Kjeldahl, ecc.