Stampa…
Gel di silice per cromatografia preparativa, standardizzato e modificato
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07719.0250 1.07729.5000 1.07729.9025 1.07733.0500 1.07733.5000 1.07754.1000 1.10757.1000 1.15111.9025 1.07719.1000 1.09385.5000 1.15111.2500 1.09389.9025 1.09389.5000
1.07719.0250EA 1190 EUR
1.07719.0250 1.07729.5000 1.07729.9025 1.07733.0500 1.07733.5000 1.07754.1000 1.10757.1000 1.15111.9025 1.07719.1000 1.09385.5000 1.15111.2500 1.09389.9025 1.09389.5000
Gel di silice per cromatografia preparativa, standardizzato e modificato
Sorbenti per cromatografia Flash Sorbenti per HPLC
Selezione di gel di silice standardizzato e modificato della Merck, disponibili in diverse granulometrie e forniti da un'unica fonte, dedicata alla cromatografia. I gel di silice standardizzati sono ampiamente utilizzati nei processi di separazione per purificare composti di alto valore in grandi quantità. D'altra parte, la silice modificata è utilizzata nel caso di problemi di separazione che non possono essere risolti in modo adeguato utilizzando silice non modificata.
  • Risultati affidabili e facile applicazione dei campioni
  • Confezioni da 250 g a 25 kg
  • Alternative economiche ai tipi tradizionali
* F254: indicatore di fluorescenza
Informazioni per l'ordine: Fornito in contenitori di plastica.