Stampa…
Centrifughe da banco, ventilate/refrigerate, ROTINA 380 / 380 R
Fornitore: Hettich
1701 1706
521-1153EA 5070 EUR
521-1153 521-1154
Centrifughe da banco, ventilate/refrigerate, ROTINA 380 / 380 R
Centrifughe Centrifughe da banco
Le centrifughe da banco ad alte prestazioni ROTINA 380 e ROTINA 380 R si distinguono per la tecnologia di ultima generazione, la grande capacità, l'estrema maneggevolezza e il funzionamento eccezionalmente regolare e silenzioso.
  • Funzionamento regolare e silenzioso, motore a induzione senza spazzole esente da manutenzione
  • Struttura e coperchio in metallo per stabilità della velocità, camera di centrifugazione e coperchio interno in acciaio inox
  • Display e comandi disposti ergonomicamente e facili da usare
  • Il dispositivo di blocco speciale consente l'apertura e la chiusura del coperchio senza sforzo con una sola mano
  • Funzioni di sicurezza: camera di centrifugazione ulteriormente rinforzata in acciaio, riconoscimento automatico del rotore, spegnimento in caso di sbilanciamento, fissaggio e blocco del coperchio durante il funzionamento del rotore, coperchio antigocciolamento, sblocco di emergenza del coperchio
Sono progettate per un'ampia gamma di applicazioni e impiegate principalmente nella diagnostica, nella coltura cellulare, nella ricerca genetica e nella microbiologia.
Informazioni per l'ordine: Rotori e adattatori disponibili separatamente.