Stampa…
VWR®, Becher, forma bassa
Fornitore: VWR Collection
213-0278EA 87.5 EUR
213-0278 213-0279 213-0280 213-0281 213-0282 213-0283 213-0284 213-0285 213-0286 213-0287 213-0288 213-0289 213-0290 213-0291 213-0292 213-0293 213-0294 213-0295 213-0296 213-0297 213-0298 213-0299 213-0300 213-0301 213-0302 213-0303 213-0304 213-0305
VWR®, Becher, forma bassa
Becher
In acciaio inox 18/8.
  • Robustezza e durata
  • Eccellente resistenza al calore
  • Superficie liscia per procedure di pulizia semplici e veloci
Una gamma completa di becher in acciaio inox 18/8 per numerose applicazioni di laboratorio. Per l'uso con materiali corrosivi. Disponibili in alternativa con bordo o beccuccio e con o senza manico.