Stampa…
Filtri per siringa, Corning®
Fornitore: Corning
431215 431218 431219 431220 431221 431222 431224 431225 431227 431229 431231
516-1951EA 152.87 EUR
516-1951 516-1952 516-1953 516-1954 516-1955 516-1956 516-1957 516-1958 516-1959 516-1960 516-1961
Filtri per siringa, Corning®
Filtri Filtri per siringhe
I filtri per siringhe sono disponibili con vari tipi di membrane: polietersulfone (PES) per bassa capacità legante delle proteine e maggiore velocità di filtrazione; acetato di cellulosa esente da tensioattivi (SFCA), con o senza prefiltro, per una bassissima capacità legante delle proteine; PTFE per la resistenza chimica; cellulosa rigenerata (RC) – la scelta migliore per la compatibilità DMSO; e nylon (NY) idrofilico, esente da tensioattivi e a bassissima estraibilità.
  • Integrità testata al 100%
  • Certificati apirogeni e non citotossici
Prodotti inMore Product Information