Stampa…
VWR®, agitatori orbitali avanzati 15000
Fornitore: VWR Collection
444-2924EA 5860 EUR
444-2924 444-2925 444-2926 444-2927 444-2928 444-2929
VWR®, agitatori orbitali avanzati 15000
Agitatori Agitatori orbitali
Agitatori digitali con controllo a microprocessore, ideali per applicazioni di miscelazione con carichi molto elevati e recipienti grandi, quali colture cellulari, studi di solubilità e procedure di estrazione. Il controllo della velocità variabile offre un'agitazione omogenea e uniforme. Il sistema di agitazione Accu-drive offre controllo della velocità, precisione, sicurezza e durata eccezionali; il sistema di agitazione monitora continuamente la velocità di agitazione e mantiene il valore impostato anche in caso di variazioni del carico.
  • Due display LED indipendenti mostrano