Stampa…
VWR®, agitatori orbitali avanzati 10000
Fornitore: VWR Collection
444-2919EA 3930 EUR
444-2919 444-2920 444-2921 444-2922 444-2923 444-2918
VWR®, agitatori orbitali avanzati 10000
Agitatori Agitatori orbitali
Agitatori digitali con controllo a microprocessore, ideali per applicazioni di miscelazione con carichi elevati, quali colture cellulari, studi sulla solubilità e procedure di estrazione. Il controllo della velocità variabile offre un'agitazione omogenea e uniforme. Il sistema di agitazione Accu-drive offre controllo della velocità, precisione, sicurezza e durata eccezionali; il sistema di agitazione monitora continuamente la velocità di agitazione e mantiene il valore impostato anche in caso di variazioni del carico.
  • Due display LED indipendenti mostrano velocità e tempo
  • Timer integrato, da 1 s a 160 h, mostra il tempo trascorso o il conto alla rovescia, spegnimento automatico e allarme acustico al termine del programma
  • Può essere utilizzato a temperature comprese tra −10 e +60 °C (max. 80% di umidità relativa, senza condensa), in un incubatore, un incubatore a CO₂ o una cella frigorifera
  • 5 anni di garanzia sul motore e sul meccanismo di azionamento
La velocità visualizzata ha una precisione pari all'1% della velocità impostata (quando la velocità è superiore a 100 min⁻¹). La funzione di rampa aumenta lentamente la velocità fino al punto impostato per una maggiore sicurezza. Il sensore di carico integrato è in grado di rilevare una condizione sbilanciata e ridurrà automaticamente la velocità min⁻¹ a una velocità sicura per evitare fuoriuscite e proteggere i campioni. La modalità di calibrazione della velocità consente all'utente di ricalibrare la visualizzazione della velocità e la porta seriale RS232 fornisce una comunicazione bidirezionale per la registrazione dei dati e il controllo dell'unità.
Informazioni per l'ordine: fornito con tappetino in gomma antiscivolo ma senza supporti. Accessori da ordinare separatamente.