Stampa…
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Fornitore: Corning
430015 430049 430512 430513 430514 430521 430624 430625 430626 430627 431117 431118 431160 431161 431174
734-1810EA 238.78 EUR
734-1810 734-1811 734-1841 734-1842 734-1843 734-1848 513-3361 513-3344 513-3360 513-3345 513-3362 525-3409 734-1890 734-1891 734-1896
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filtri Filtri per bottiglie
Filtri a vuoto per flaconi in PS con colore degli adattatori codificato in base al tipo di membrana: giallo per polietersulfone (PES); arancione per acetato di cellulosa (CA); rosso per nylon (NY).
  • Disponibili con colli da 33 mm e da 45 mm per compatibilità con la maggior parte dei flaconi per la conservazione di terreni in plastica e in vetro
  • Confezionati singolarmente, sterili e certificati apirogeni
  • I colli da 45 mm sono compatibili con i flaconi per la conservazione Corning® in plastica
Square membrane funnel design provides improved flow rates. Availablefor 150 and 500 ml bottles.
Sterile tissue culture filters in polystyrene funnels attach securely by threaded polyethylene ring to standard media bottles.
Angled hose adapter rotates for easy vacuum line attachment
PES filters give lowest protein binding and fastest flow rates
Informazioni per l'ordine: Complete with filter, dust cover, and polypropylene tubing connector. Media bottle not included.