Stampa…
Cell culture storage bottles, polystyrene, Corning®
Fornitore: Corning
430281 430282 430518 431175 8388 8390 8393 8396
734-1824EA 111.62 EUR
734-1824 734-1825 734-1847 734-1897 700-1786 700-1785 700-1787 700-1783
Cell culture storage bottles, polystyrene, Corning®
Bottiglie Flaconi per colture cellulari
Bottiglie in polistirene monouso per la conservazione di terreni, tamponi e altre soluzioni acquose
  • Profilo basso, il modello Easy-Grip Style è dotato di bordi per una maggiore maneggevolezza
  • I tappi a pressione (45 mm) offrono una chiusura ermetica e contribuiscono a ridurre al minimo il rischio di contaminazione
  • Flaconi utilizzabili con sistemi di filtrazione a vuoto Corning®
  • Sterili, certificati apirogeni