Stampa…
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Fornitore: Corning
430186 430515 430516 430517 430756 430758 430767 430768 430769 430770 430771 430773 431096 431097 431098 431153 431154 431155 431205 431206 431474 431475
734-1821EA 323.5 EUR
734-1821 734-1844 734-1845 734-1846 734-1860 734-1861 513-3346 513-3347 513-3348 513-3349 513-3350 513-3352 513-3354 513-3355 513-3356 513-3357 513-3358 513-3359 734-1900 734-1901 514-0168 514-0169
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filtri Filtri per bottiglie
I sistemi filtranti a vuoto sono disponibili in quattro formati: 150, 250, 500 ml e 1 L. Gli adattatori sono codificati in base al colore a seconda del tipo di membrana, per una facile identificazione del prodotto: polietersulfone (PES) giallo; acetato di cellulosa (CA) arancione; nitrato di cellulosa (CN) blu; nylon (NY) rosso.
  • Il connettore angolare per tubo flessibile semplifica il collegamento con il condotto a vuoto
  • I flaconi di raccolta sono caratterizzati da lati a facile presa, per una migliore maneggevolezza
  • Confezionati singolarmente, sterili, certificati di apirogenicità
  • I tappi dei flaconi di raccolta sono sterili e confezionati singolarmente
  • Sono disponibili ulteriori flaconi per la conservazione in plastica
* imbuto da 500 ml con membrana di 70 mm.
Informazioni per l'ordine: Systems are comprised of filter funnel, filter membrane, filter cap, neck adapter, receiver, receiver cap, and hose connector.