Stampa…
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Fornitore: Corning
430314 430320
734-1830EA 111.6 EUR
734-1830 734-1831
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filtri Filtri per bottiglie
Membrana in acetato di cellulosa, imbuto in PS e provetta di raccolta in PP.
  • Membrana con diametro 50 mm
  • Riduce al minimo i trasferimenti superflui filtrando direttamente in una provetta per centrifuga da 50 ml
  • Due portaprovette per centrifuga in ogni confezione
  • Ciascuna provetta per centrifuga in PP viene fornita con un tappo confezionato singolarmente per la conservazione
  • Confezionati singolarmente, sterili, certificati apirogeni