Stampa…
VWR®, agitatore orbitale Standard 3500
Fornitore: VWR Collection
444-7023EA 114 EUR
444-7023 444-2903 444-2904 444-2905 444-2965
VWR®, agitatore orbitale Standard 3500
Agitatori Agitatori orbitali
Agitatore per uso generico con controllo a microprocessore ideale per applicazioni di miscelazione di base, sospensioni batteriche, colorazione e decolorazione. Il controllo della velocità variabile offre un'agitazione omogenea e uniforme. La velocità può essere regolata mediante una manopola con impostazioni da 1 a 10; la funzione di aumento progressivo consente di aumentare gradualmente la velocità fino al valore impostato per una maggiore sicurezza.
  • Funzionamento continuo o funzionamento timer da 1 a 120 min
  • Disponibile gamma di accessori intercambiabili
  • Può essere utilizzato da 0 a +40 °C (max. 80% di umidità relativa, senza condensa), in un'incubatrice, un'incubatrice a CO₂ o in una cella frigorifera
Informazioni per l'ordine: Consultare "Accessori per agitatori orbitali VWR® serie Standard e Advanced" per i dettagli su altre piattaforme e accessori.