Stampa…
Contenitori sterili, 250 ml, Corning®
Fornitore: Corning
430179 430180 430181
525-3408EA 347.3 EUR
525-3408 734-1817 734-1818
Contenitori sterili, 250 ml, Corning®
Contenitori per campioni Recipienti, usi generici
Contenitore in PP, trasparente, con coperchio in HDPE a scatto.
  • Graduato sia in millilitri che in once
  • Certificato apirogeno
  • sterile
Funge da becher o da camera di stoccaggio.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.