Stampa…
Sterile transfer caps for Erlenmeyer flasks, Corning®
Fornitore: Corning
431444 431445 431446 431447 431448 431449
734-4209EA 574.34 EUR
734-4209 734-4210 734-4211 734-4212 734-4213 734-4214
Sterile transfer caps for Erlenmeyer flasks, Corning®
Ghiere Tappi di sicurezza e per rifiuti
Tappi per trasferimento con due aperture. Un'apertura termina con un filtro da 50 mm e 0,2 µm e l'altra ha un tubo terminale C-Flex con raccordo Luer Lock maschio o raccordo maschio ad attacco rapido in policarbonato.
  • La cannula raggiunge completamente il fondo del matraccio per un agevole trasferimento asettico del liquido
  • Adatto a fiasche di Erlenmeyer in plastica da 1 l, 2 l e 3 l
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904