Stampa…
Piastre multipozzetto per colture cellulari, Costar®
Fornitore: Corning
3471 3473 3506 3512 3513 3516 3526 3548 3527 3524 3335 3336 3337 3338 3736 3737 3738
734-1582EA 632.9 EUR
734-1582 734-1584 734-1596 734-1597 734-1598 734-1599 734-1605 734-1607 734-1606 734-1604 734-1210 734-1211 734-1212 734-4067 392-0213 392-0214 392-0215
Piastre multipozzetto per colture cellulari, Costar®
Micropiastre Piastre per colture cellulari
In PS trasparente, fondo piatto, con coperchio. Disponibili in un vasto assortimento di superfici trattate.
  • Coperchi con anelli anticondensa per ridurre le contaminazioni
  • Formato uniforme per un facile impilamento
  • Codici alfanumerici per l'identificazione dei pozzetti
  • Sterilizzate con raggi gamma
  • Certificate apirogene