Stampa…
Corning® Treated Culture Dishes
Fornitore: Corning
430165 430166 430167 430196 430293 430599 431110 3261 3262 3295 4615
734-1698EA 293.64 EUR
734-1698 734-1699 734-1815 734-1703 734-1705 734-1711 734-1727 734-0884 734-0885 734-4056 CORN4615
Corning® Treated Culture Dishes
Piastre per colture Piastre per colture cellulari
In PS otticamente trasparente. Disponibili in un vasto assortimento di superfici trattate. La superficie Corning® CellBIND® aumenta l'idrofilicità per un'adesione cellulare più regolare e omogenea. Le piastre a bassa adesione cellulare sono caratterizzate dalla presenza di uno strato di idrogel a legame covalente che inibisce l'adesione cellulare, minimizza l'assorbimento delle proteine e l'attivazione cellulare
  • Con bordi ad incastro per facilitarne l'impilamento
  • Fornite di sfiati per assicurare uno scambio di gas costante
  • Sterilizzate con raggi gamma
  • Certificate apirogene
These disposable petri-style dishes are manufactured from optically clear virgin polystyrene. Dishes are equipped with stacking beads to aid in handling and feature vents to ensure consistent gas exchange. Sterilized by gamma irradiation.
The surface minimizes cell attachment, protein absorption, and enzyme activation. It is ideal for culturing stem cells, as it promotes ebryoid body formation from ES cells. Surfaces are stable, noncytotoxic, biologically inert, and nondegradable.