Stampa…
Cell scrapers and cell lifters, Corning®
Fornitore: Corning
3008 3010 3011
734-1526EA 293.11 EUR
734-1526 734-1527 734-1528
Cell scrapers and cell lifters, Corning®
Cell scraper
Utili per la raccolta manuale delle cellule, i raschietti sono progettati per l'uso in fiasche, mentre le spatole "cell lifter" sono destinate alla raccolta di cellule, specie le staminali, in piastre.
  • Il design della lama riduce al minimo il danno cellulare e garantisce un contatto uniforme con la superficie di crescita
  • Confezione singola
  • Sterilizzati con raggi gamma
  • Certificati apirogeni