Stampa…
VWR® Sample Splitters
Fornitore: NEXOPART
HAVE205322280EA 923 EUR
HAVE205322280 HAVE205322273 HAVE205322297 HAVE205322303 HAVE205322310 HAVE205322327 HAVE205322334 HAVE205322341
VWR® Sample Splitters
Divisori per campioni
Per la preparazione di sotto-campioni per setacci per analisi.
Tipo RT 6,3 e 12,5: Composto da 1 rack in acciaio verniciato di 300×250×270 mm, 1 divisore in acciaio inox e 3 vaschette di raccolta da 1,75 l a banda stagnata o laminate in plastica.
Tipo RT 25, 37,5, 50 e 75: Composto da 1 rack di 620x260x420 mm, 1 divisore e 3 vaschette di raccolta da 8 l con maniglie, tutto in acciaio galvanizzato.
Consists of 1 rack 620×260×420 mm, 1 divider and 3 receivers with grab handles (8 litres), all of galvanised steel