Stampa…
Standard per spettroscopia UV/Vis, standard per il controllo dell'accuratezza della lunghezza d'onda
Fornitore: VWR Chemicals
84772.600EA 1000 EUR
84772.600 84773.600 84774.600 84775.180 84776.180 84777.180
Standard per spettroscopia UV/Vis, standard per il controllo dell'accuratezza della lunghezza d'onda
Standard Riferimenti a colore e standard per spettroscopia
Standard per il controllo dell'accuratezza della lunghezza d'onda (certificati a 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 nm di banda passante), confezionati in 6 cuvette UV sigillate o bottiglie ambrate da 100 ml