Halo Sense è stato progettato per monitorare continuamente la qualità dell'aria in laboratorio rispetto a diversi fumi e vapori. Halo Sense è disponibile in 3 versioni: per VOC (Volatile Organic Compounds, Composti organici volatili), per acidi e per formaldeide.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://it.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=20525804
- Comunicazione semplice mediante sistema lampeggiante a LED
- Alimentatori conformi ai vari standard internazionali
- Cavo RJ45 in dotazione
- Impostazioni predefinite: allarme acustico disattivato, allarme visivo attivato (entrambi gli allarmi possono essere disattivati)
- Da installare: a soffitto, a parete, sul banco, sottobanco
Quando il sensore Halo rileva fumo o vapori, una sottile striscia luminosa inizia a lampeggiare, per segnalare all'utente che l'aria è inquinata.
L'utente dovrà solo scaricare la App Erlab eGuard per ricevere gli avvisi sul dispositivo preferito. Se l'aria del laboratorio risulta inquinata, l'utente potrà intervenire prima che i livelli di inquinamento diventino pericolosi.
Filtration fault detection: Detection sensors for solvents, acids or formaldehyde.
Attenzione: There is a very wide range of Erlab products. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met.