Sodio idrossido 25% in soluzione acquosa per la produzione biofarmaceutica
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.
Formula:
NaOH Punto di fusione: 9 - 10 °C Densità: 1,274 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 0 UN: 1824 ADR: 8,II |
Titolo (calcolato come NaOH) | 24,8 - 25,2 % |
Aspetto | Conforme |
CO₃ (come Na₂CO₃) | Max. 1 % |
Metalli pesanti (come Pb) | Max. 5 ppm |
Cl (Cloruri) | Max. 20 ppm |
SO₄ (Sulphate) | Max. 30 ppm |
Fe (Iron) | Max. 3 ppm |
Metalli residui da catalisi | esente |
Solventi residui (ICH Q3C) | Esclusi dal processo di produzione |
Endotossine (IU/ml) | Max. 2 |
Filtrato a 0.2 µm | Conforme |