Stampa…
Acido solforico 95,85 - 96,15% 96% soluzione di calibrazione per la viscosità secondo DIN EN ISO 307
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
85652.290EA 72.2 EUR
85652.290 85652.320
Acido solforico 95,85 - 96,15% 96% soluzione di calibrazione per la viscosità secondo DIN EN ISO 307
Acido solforico
Informazioni per l'ordine: Questo prodotto non è disponibile in tutti i paesi. Verificate per favore la disponibilità con gli uffici VWR del Vostro paese.
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98.08 g/mol
Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 10.38 °C
Densità: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Visualizza i codici
Titolo 95,85 - 96,15%