Stampa…
Etanolo absolute VLSI
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Ethyl alcohol
85651.320EA 62.8 EUR
85651.320 85651.360 85651.320DP
Etanolo absolute VLSI
Etanolo
Attenzione: ATTENZIONE: questo alcol è regolamentato. Vi preghiamo di contattare i nostri uffici.
Formula: C₂H₅OH
Peso molecolare: 46.07 g/mol
Punto di ebollizione: 78.3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806