Stampa…
Acido cloridrico 6 mol/l (6 N) per la produzione biofarmaceutica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
85401.320EA 53.5 EUR
85401.320 85401.460
Acido cloridrico 6 mol/l (6 N) per la produzione biofarmaceutica
Acido cloridrico
Formula: HCl
Peso molecolare: 36.46 g/mol
Densità: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Visualizza i codici
Titolo 5.7 - 6.3 mol/l
Apparenza Conforme
Bromo o Cloro libero Conforme
Identificazione Conforme
Colore Max. 10 APHA
Residuo all'evaporazione Max. 100 ppm
Cloro libero Max. 1 ppm
Metalli pesanti (come Pb) Max. 1 ppm
Residuo alla combustione (SO4) Max. 80 ppm
SO3 (Solfiti) Max. 10 ppm
SO4 (Solfati) Max. 5 ppm
As (Arsenico) Max. 1.5 ppm
Metalli da catalisi residui Non presenti
Solventi residui (ICH Q3C) Esclusi dal processo di produzione
Endotossine Max. 0.5 EU/ml
Filtrato a 0,2 µm Confermata