Soluzioni standard di vanadio per ICP-MS, ARISTAR®
Fornitore: VWR Chemicals
456972BEA
172
EUR
456972B
85643.180
Soluzioni standard di vanadio per ICP-MS, ARISTAR®
Standard
Standard cationici
Standard di vanadio
- Prodotte da acidi ad elevata purezza, acqua ASTM I 18 Megaohm
- Soluzione analizzata tramite titolazione
- Concentrazione finale verificata con materiali di riferimento a standard NIST
- Incertezza totale massima: 0,5% (tipica)
- Con certificato di analisi completo
Certificazioni: Tracciabili a SRM da NIST. Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISO guide 34/ISO 17025.