Stampa…
Soluzioni standard di stronzio per ICP-MS, ARISTAR®
Fornitore: VWR Chemicals
456912MEA 169 EUR
456912M 85631.180
Soluzioni standard di stronzio per ICP-MS, ARISTAR®
Standard Standard cationici Standard di stronzio
  • Prodotte da acidi ad elevata purezza, acqua ASTM I 18 Megaohm
  • Soluzione analizzata tramite titolazione
  • Concentrazione finale verificata con materiali di riferimento a standard NIST
  • Incertezza totale massima: 0,5% (tipica)
  • Con certificato di analisi completo
Certificazioni: Tracciabili a SRM da NIST. Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISO guide 34/ISO 17025.