Stampa…
Soluzioni standard di rubidio per ICP-MS, ARISTAR®
Fornitore: VWR Chemicals
85590.180EA 87.6 EUR
85590.180 457415P
Soluzioni standard di rubidio per ICP-MS, ARISTAR®
Standard Standard cationici Standard di rubidio
  • Prodotto da acidi elevata purezza, acqua ASTM I 18 Megaohm
  • Soluzione analizzata tramite titolazione
  • Concentrazione finale verificata con materiali di riferimento a standard NIST
  • Incertezza totale massima: 0,5% (tipica)
  • Con certificato di analisi completo
Certificazioni: Tracciabili a SRM da NIST. Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISO guide 34/ISO 17025.