Soluzioni standard di piombo per ICP-MS, ARISTAR®
Fornitore: VWR Chemicals
- Prodotte da acidi ad elevata purezza, acqua ASTM I 18 Megaohm
- Soluzione analizzata tramite titolazione
- Concentrazione finale verificata con materiali di riferimento a standard NIST
- Incertezza totale massima: 0,5% (tipica)
- Con certificato di analisi completo
Certificazioni: Tracciabili a SRM da NIST. Prodotte e testate in stabilimenti accreditati ISO guida 34/ISO 17025.