Stampa…
Soluzioni standard di litio per ICP-MS, ARISTAR®
Fornitore: VWR Chemicals
456782UEA 211 EUR
456782U 85576.180
Soluzioni standard di litio per ICP-MS, ARISTAR®
Standard Standard cationici Standard di litio
  • Prodotte da acidi ad elevata purezza, acqua ASTM I 18 Megaohm
  • Soluzione analizzata tramite titolazione
  • Concentrazione finale verificata con materiali di riferimento a standard NIST
  • Incertezza totale massima: 0,5% (tipica)
  • Con certificato di analisi completo
Certificazioni: Tracciabili a SRM da NIST. Prodotte e testate in stabilimenti accreditati ISO guida 34/ISO 17025.