Stampa…
Standard di Berillio in soluzione per ICP-MS, ARISTAR®
Fornitore: VWR Chemicals
456662NEA 286 EUR
456662N 85553.180
Standard di Berillio in soluzione per ICP-MS, ARISTAR®
Standard Standard cationici Standard di berillio
  • Prodotte da acidi ad elevata purezza, acqua ASTM I 18 Megaohm
  • Soluzione analizzata tramite titolazione
  • Concentrazione finale verificata con materiali di riferimento a standard NIST
  • Incertezza totale massima: 0,5% (tipica)
  • Con certificato di analisi completo
Certificazioni: Tracciabili a SRM da NIST. Prodotte e testate in stabilimenti accreditati ISO guida 34/ISO17025.