VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, CRMs, at 25 °C
Fornitore: VWR Chemicals
- Soluzioni preparate da reagenti analitici grado AnalaR® NORMAPUR®
- Valore analitico effettivo sull'etichetta con una precisione di ± 0,02 unità di pH
- Tracciabilità ai materiali SRM NIST
- Numero di lotto e data di confezionamento per la tracciabilità
Certificato di analisi disponibile al sito www.vwr.com.
Certificazioni: Produced and certified in accordance with ISO 17034 accredited by BELAC under the certification number 542-RM. All information regarding the use of this CRM can be found on the Certificate of Analysis.