Stampa…
VWR® OIML, Set di pesi di calibrazione E1 con certificato di calibrazione
Fornitore: VWR Collection
611-3635EA 312 EUR
611-3635 611-3636 611-3637 611-3638 611-3639 611-3640 611-3641 611-3642 611-3643 611-3644 611-3645 611-3646 611-3647 611-3648 611-3649 611-3650 611-3651 611-3652 611-3653 611-3654 611-3655 611-3656 611-3657
VWR® OIML, Set di pesi di calibrazione E1 con certificato di calibrazione
Pesi Pesi di taratura
Pesi singoli OIML di classe E1, progettati per garantire la tracciabilità tra gli standard di massa nazionali (con valori derivati dal prototipo internazionale del chilogrammo) e i pesi di classe E2 e inferiori. Vengono utilizzati anche con microbilance. I pesi in lega di cobalto anti-magnetica sono disponibili da 1 a 500 mg. Confezionati in custodia di plastica, questi pesi a filo sono semplici da conservare. I pesi a pomello in acciaio inossidabile finemente lucidato, anti-magnetici e resistenti alla corrosione, sono disponibili da 1 a 200 g. Confezionati in custodia di plastica, iMore Product Information