Ferro (II) cloruro tetraidrato, extra puro
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
Formula:
FeCl₂·4H₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149709 CAS Number: 13478-10-9 EINECS: 231-843-4 UN: 3260 ADR: 8,III |