Stampa…
Provette per la distribuzione di gas
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07212225 07212025 07212125
LENZ07212225EA 69.3 EUR
LENZ07212225 LENZ07212025 LENZ07212125
Provette per la distribuzione di gas
Fiale per gas
Gas distribution tubes with central ring made of borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion