Stampa…
Diatomaceous earth, in polvere, lavato all'acido
Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione
Synonyms: Celite®
0215760791 0215760794
ICNA0215760791EA 111 EUR
ICNA0215760791 ICNA0215760794
Diatomaceous earth, in polvere, lavato all'acido
Diatomaceous earth
Diatomaceous earth acid-washed is a highly insoluble, inert material and is used as a filtration aid. It is suitable for most routine filtrations.
  • Specific Gravity: 2.3
  • pH: 7.0
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Punto di fusione: 1400 °C (lett.)
Densità: 13,0 lbs/ft³ (asciutto)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132803
CAS Number: 61790-53-2
Visualizza i codici
Identity Test Passes