Stampa…
Leuco crystal violet, in polvere
Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione
0215519505 0215519525
ICNA0215519505EA 62 EUR
ICNA0215519505 ICNA0215519525
Leuco crystal violet, in polvere
Leuco crystal violet
Soluble in benzene (0,5/20 - clear).
  • λmax 260 nm(lit.)
Attenzione: Research Use Only (RUO).
Formula: C₂₅H₃₁N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008314
CAS Number: 603-48-5