2-Bromethylamine hydrobromide ≥98.0%, white crystalline powder
Fornitore: MP Biomedicals
|
Attenzione
|
2-Bromoethylamine is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone.
Attenzione: Research Use Only (RUO).
Formula:
BrCH₂CH₂NH₃Br Punto di fusione: 342…345° F (lett.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012886 CAS Number: 2576-47-8 |