Stampa…
Sodio idrogeno solfito, in polvere ACS
Fornitore: MP Biomedicals
Synonyms: Idrogenosolfito di sodio
0215257390 0215257380
ICNA0215257390EA 104 EUR
ICNA0215257390 ICNA0215257380
Sodio idrogeno solfito, in polvere ACS
Sodio idrogeno solfito
Formula: HNaO₃S
Peso molecolare: 104,06 g/mol
MDL Number: MFCD00167602
CAS Number: 7631-90-5
UN: 2693
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Synonyms Sodium hydrogensulphite
Form White Powder
Storage Store at Room Temperature (15 to 30 °C)
Assay ≥58,5% SO2
Heavy Metals ≤0,001%
Insoluble Matter ≤0,005%
Chloride ≤0,02%
Iron ≤0,002%