Blu di bromotimolo sale sodico, in polvere
Fornitore: MP Biomedicals
0215052405
0215052425
ICNA0215052405EA
35.9
EUR
ICNA0215052405
ICNA0215052425
Blu di bromotimolo sale sodico, in polvere
Blu di bromotimolo sale sodico
Formula:
C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S |
MDL Number:
MFCD00077263 CAS Number: 34722-90-2 |