o-Fenilendiamina
Fornitore: MP Biomedicals
Synonyms:
1,2-Fenilendiamina
0215182850
0215182883
ICNA0215182850EA
69.2
EUR
ICNA0215182850
ICNA0215182883
o-Fenilendiamina
o-Fenilendiamina
Formula:
C₆H₈N₂ Peso molecolare: 108.14 g/mol Punto di ebollizione: 257 Punto di fusione: 103 Flash Pt: 110 |
MDL Number:
MFCD00007721 CAS Number: 95-54-5 UN: 1673 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,07438 |