Stampa…
L(-)-Cistina ~99%, crystalline
Fornitore: MP Biomedicals
Synonyms: (H-Cys-OH)2
0210145425 0210145480 0210145490 0210145491
ICNA0210145425EA 34.3 EUR
ICNA0210145425 ICNA0210145480 ICNA0210145490 ICNA0210145491
L(-)-Cistina ~99%, crystalline
L(-)-Cistina
50 mg/ml, 1 M HCl.
Solubility: 50 mg/ml, 1 M HCl.
Attenzione: Research Use Only (RUO).
Formula: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Peso molecolare: 240,3 g/mol
Punto di fusione: >240 °C (dec., lit.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064228
CAS Number: 56-89-3
Visualizza i codici
Identity Test Passes
Purity 98.5 - 101.0%
FTIR Conforms to Standard
Moisture ≤0.5%
Optical Rotation (c=1,1N HCl) –210 to –230°