Stampa…
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Bromophenyl)propyl alcohol, 3-(4-Bromophenyl)-1-propanol
H61118.03 H61118.06
H61118.03EA 80.4 EUR
H61118.03 H61118.06
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol 98%
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol
Formula: C₉H₁₁BrO
Peso molecolare: 215,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09028724
CAS Number: 25574-11-2
Visualizza i codici
Assay (GC) 97,5%