Stampa…
n-Dodecyl acrylate 90% stabilizzato, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 60 - 100 ppm
H60625.AE H60625.AP
H60625.AEEA 54.9 EUR
H60625.AE H60625.AP
n-Dodecyl acrylate 90% stabilizzato, grado tecnico
n-Dodecyl acrylate
Formula: C₁₅H₂₈O₂
Punto di ebollizione: 120 °C (0,75 mmHg)
Densità: 0,884
Flash Pt: 110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042871
CAS Number: 2156-97-0
EINECS: 218-463-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Synonyms Lauryl acrylate, Acrylic acid n-dodecyl ester
Assay (HPLC) 88.0%
Refractive Index 1,4450