Stampa…
Sodio idrogeno carbonato ≥99.5%, white powder
Fornitore: MP Biomedicals
02195497.5 0219549701 0219549705
ICNA02195497.5EA 36.6 EUR
ICNA02195497.5 ICNA0219549701 ICNA0219549705
Sodio idrogeno carbonato ≥99.5%, white powder
Sodio idrogeno carbonato
Soluble in water (100 mg/ml).
Formula: NaHCO₃
Punto di fusione: 270 °C (dec., lit.)
Densità: 2,159 (20 °C) (lett.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003528
CAS Number: 144-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Identity Test Passes
Purity ≥99,5%
pH (0.1M aq soln) 8,1 - 8,5