Stampa…
Registratori di temperatura wireless AiroSensor T
Fornitore: SenseAnywhere
0630125977422 0630125977439 0630125977446 0630125977453
620-2450EA 145 EUR
620-2450 620-2451 620-2446 620-2448
Registratori di temperatura wireless AiroSensor T
Registratori
Registratori di temperatura wireless precisi ed esenti da manutenzione per uso fisso e mobile. Perfetti per ambienti ad alta umidità con rapidi cambiamenti di temperatura e condensa.
  • Innalza gli standard per il monitoraggio e la registrazione della temperatura
  • Compatto e robusto: involucro in PC-ABS con saldatura a ultrasuoni impermeabile (IP 67) e dimensioni di soli 2×3×4 cm
  • Sostituisce i registratori USB nella catena del freddo con una soluzione di raccolta dei dati wireless automatica
  • Range fino a 600 m
  • Installazione in pochi minuti e lunghissima durata
  • Sistema senza complicazioni, esente da manutenzione, non richiede software per PC da installare, né l'esecuzione di back-up; i dati sono direttamente accessibili ovunque ci si trovi da qualsiasi dispositivo smart
  • Nessun pulsante o interruttore, controllo completo dal cloud
  • Invia oltre un milione di misurazioni al cloud per tutta la durata della batteria incorporata
  • Completamente plug-and-play, è sufficiente collegare il punto di accesso alla rete e installare l’AiroSensor nello spazio da monitorare
  • Codice QR: fornisce al sensore il suo display interattivo con una semplice scansione con smartphone o tablet
  • Fino a 10 anni di durata della batteria, con un intervallo di 5 minuti
L’AiroSensor rappresenta una nuova generazione di registratori wireless a bassissimo consumo energetico collegati al cloud. Raccoglie dati accurati di temperatura a intervalli predefiniti programmabili e li invia al database centrale nel cloud, dove vengono conservati in un account online e memorizzati per 5 anni.
Applicazioni: catena del freddo (conformità a GDP e HACCP), monitoraggio di temperatura e umidità degli articoli durante l’intera catena di stoccaggio e distribuzione, con il solo collegamento dell’AiroSensor agli articoli, monitoraggio a distanza di refrigeratori, congelatori in magazzini, depositi o rimorchi...
Funzionamento:
L’AiroSensor comunica tramite punti di accesso (raggio massimo di comunicazione wireless tra punto di accesso e AiroSensor fino a 600 m)
Il registratore rileva automaticamente il punto di accesso (roaming senza interruzioni, nessun accoppiamento o impostazione)
Il punto di accesso inoltra (senza memorizzare) il messaggio dal registratore al database nel cloud
Il database consente di memorizzare in tutta sicurezza il messaggio e le risposte ricevute
Il registratore riceve la risposta dal database ed elimina il messaggio dalla memoria
Solo il proprietario del registratore può accedere ai dati utilizzando qualsiasi dispositivo connesso a Internet
Il software nella Cloud gestisce l'integrità, il monitoraggio e gli avvisi della rete
Lo Starter Kit contiene tutto l’occorrente per avviare il monitoraggio degli articoli. La rete può essere facilmente estesa con l'acquisto di altri AiroSensor.
Nota 1: gli AiroSensor possono essere attivati solo con i crediti. Un credito prevede un abbonamento di un anno per un registratore dei dati.
Nota 2: * RTLS= sistema di localizzazione in tempo reale
Certificazioni: CE, EN 300328, EN 55022, EN 12830, class 1, storage and transport climatic environment type: D.