Metanolo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA per LC-MS, per UPLC/UHPLC-MS
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
85800.290EA
53.9
EUR
85800.290
85800.320
Metanolo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA per LC-MS, per UPLC/UHPLC-MS
Metanolo
Formula:
CH₃OH Punto di ebollizione: 64,6 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –98 °C Densità: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 11 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS Number: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Titolo (GC) | Min. 99,9 % |
Acidità | Max. 0,0002 meq/g |
Alcalinità | Max. 0,0002 meq/g |
Punto di ebollizione | 64 - 65 °C |
Colorazione | Max. 10 APHA |
Densità (20/20) | 0,791 - 0,793 |
Residuo di evaporazione | Max. 1 ppm |
Acqua | Max. 0,02 % |
Al (Alluminio) | Max. 20 ppb |
Ag (Argento) | Max. 100 ppb |
Ba (Bario) | Max. 100 ppb |
Ca (Calcio) | Max. 200 ppb |
Cd (Cadmio) | Max. 20 ppb |
Co (Cobalto) | Max. 20 ppb |
Cu (Rame) | Max. 10 ppb |
Fe (Ferro) | Max. 50 ppb |
K (Potassio) | Max. 50 ppb |
Mg (Magnesio) | Max. 50 ppb |
Mn (Manganese) | Max. 100 ppb |
Mo (Molybdenum) | Max. 20 ppb |
Na (Sodio) | Max. 200 ppb |
Ni (Nichel) | Max. 100 ppb |
Pb (Piombo) | Max. 20 ppb |
Zn (Zinco) | Max. 100 ppb |
Gradiente (220 nm) | Max. 3 mAU |
Gradient (235 nm) | Max. 2 mAU |
Gradiente (254 nm) | Max. 1 mAU |
Trasmittanza (210 nm) | Min. 45 % |
Trasmittanza (220 nm) | Min. 65 % |
Trasmittanza (230 nm) | Min. 85 % |
Trasmittanza (235 nm) | Min. 90 % |
Trasmittanza (240 nm) | Min. 95 % |
Trasmittanza (250 nm) | Min. 95 % |
Trasmittanza (260 nm) | Min. 98 % |
Trasmittanza (280-400 nm) | Min. 98 % |
Assorbanza (210 nm) | Max. 0,347 |
Assorbanza (220 nm) | Max. 0,188 |
Assorbanza (225 nm) | Max. 0,155 |
Assorbanza (230 nm) | Max. 0,071 |
Assorbanza (240 nm) | Max. 0,023 |
Assorbanza (250 nm) | Max. 0,023 |
Assorbanza (260 nm) | Max. 0,009 |
Assorbanza (280-400 nm) | Max. 0,009 |
Fluorescenza (come chinina) (254 nm) | Max. 1 ppb |
Fluorescenza (come chinina) (365 nm) | Max. 0,5 ppb |
Conforme a Ph.Eur. R1 1053201 | Conforme |
Conforme a Ph.Eur. R2 1053202 | Conforme |
Conforme | Conforme |
Filtrato a 0,2 µm | Conforme |
Filtered at 0.2 µm | Confirmed |